Learn More
Bromhydrate d’imétit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464749 50 mg 50mg
15444749 25 mg 25mg
15454749 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15464749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62346.MF
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Un agoniste extrêmement puissant à forte affinité aux récepteurs H3 et H4
An extremely potent, high affinity agonist at H3 and H4 receptors
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32385-58-3
Formule moléculaire C6H12Br2N4S
Poids moléculaire (g/mol) 332.06
Numéro MDL MFCD00153816
Clé InChI DOBOYMKCRRLTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imetit dihydrobromide, imetit hydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea, s-2-1h-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, 2-1h-imidazol-4-yl ethyl carbamimidothioate dihydrobromide, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrobromide, imetit dihydrobromide hplc, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea 2hbr, s-2-imidazol-4-yl ethyl isothiourea dihydrochloride, 2-2-1h-imidazol-5-yl ethyl isothiourea dihydrobromide
CID PubChem 11957573
ChEBI CHEBI:64151
Nom IUPAC 2-(1H-imidazol-5-yl)éthylcarbamimidothioate ; dihydrobromure
SMILES Br.Br.NC(=N)SCCC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imetit dihydrobromide
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,practically insoluble in acetone /n
Poids de la formule 332.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre