Learn More
Hirschmann™ Cône de sédimentation Imhoff
Code produit 13158139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1000 mL
Conditionnement:
3 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
13158139 1000 mL 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13158139 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 7720193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.25€
    148.68€ / 3 pièces
    Économisez 11.57€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Cône de sédimentation transparent et incassable conformément à Imhoff
  • SAN
  • Type Imhoff
  • Transparent
  • Produit incassable
  • Graduation moulée
  • Bouchon à vis à type pour la vidange
Spécification
Description Cône de sédimentation, conformément à Imhoff
Volume (métrique) 1000 mL
Graduée Échelle augmentée
Matériau SAN
Nb par paquet 3