Learn More
Imidaclopride-d4 (imidazolidine-4,4,5,5-d4), CDN
Code produit 30313123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313123 0.01 g 0.01g
30312174 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30313123 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND74560.01G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Formule moléculaire C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Quantité 0.01 g
Synonyme 1 H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
Formule InChI InChI=1 S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5 H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2 H])[2 H]
Nom IUPAC (NE)-N-[1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-ilideno]nitramida
Poids moléculaire (g/mol) 259.69
Poids de la formule 259,0774 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique