Learn More
Imidaclopride-d4, TRC
Code produit 30391233
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391233 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30391233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI2749922.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4)
CAS 1015855-75-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C9 2H4 H6 Cl N5 O2
Quantité 2.5 mg
Synonyme 1H-Imidazol-4,5-d2-2-amine, 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-4,5-d2-N-nitro-, Imidacloprid D4 (imidazolidin-4,4,5,5 D4), Imidacloprid-d4
Formule InChI InChI=1S/C9H10ClN5O2/c10-8-2-1-7(5-12-8)6-14-4-3-11-9(14)13-15(16)17/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,13)/i3D2,4D2
SMILES [2H]C1([2H])N\C(=N/[N+](=O)[O-])\N(Cc2ccc(Cl)nc2)C1([2H])[2H]
Nom IUPAC (NE)-N-[1-[(6-chloropyridin-3-yl)méthyl]-4,4,5,5-tétradéutérioimidazolidin-2-ylidène]nitramide
Poids moléculaire (g/mol) 259.69
Poids de la formule 259.0774
Pourcentage de pureté >95