Learn More
Chlorhydrate d'imidapril, TRC
Code produit 30407779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407779 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407779 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI275040100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidapril Hydrochloride
CAS 89396-94-1
Formule moléculaire C20 H27 N3 O6 . Cl H
Quantité 100 mg
Synonyme (4S)-3-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1-methyl-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C20H27N3O6.ClH/c1-4-29-19(27)15(11-10-14-8-6-5-7-9-14)21-13(2)17(24)23-16(18(25)26)12-22(3)20(23)28;/h5-9,13,15-16,21H,4,10-12H2,1-3H3,(H,25,26);1H/t13-,15-,16-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H](CN(C)C2=O)C(=O)O
Nom IUPAC acide (4S)-3-[(2S)-2-[[(2S)-1-éthoxy-1-oxo-4-phénylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-1-méthyl-2-oxoimidazolidine-4-carboxylique;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 441.91
Poids de la formule 441.1667