Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol, 90%, BLD Pharm™
Code produit 31450871
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31450871 250 mg
31441310 100 mg
31434395 1 g
31447575 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31450871 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD134383250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol
CAS 82090-52-6
Formule moléculaire C8H8N2O
Numéro MDL MFCD06797471
Quantité 250 mg
SMILES OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Pourcentage de pureté 90%