Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-ylméthanol, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10719413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10719413 250 mg 250mg
10289712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10719413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31309CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 82090-52-6
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.17
Numéro MDL MFCD06797471
Clé InChI ROPHYEIJSUUKEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethanol, imidazo 1,2-a pyridine-2-methanol, h-imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, 2-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridin-2-yl methanol, imidazo 1,2-a-pyridin-2-ylmethanol, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-2-ylmethan-1-ol, imidazo 1,2-a pyridine-2-ylmethanol
CID PubChem 2795540
SMILES OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau Imidazo[1, 2-a]pyridin-2-ylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Nom IUPAC {imidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}methanol
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 97%