Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31089976
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31089976 25 g
31081782 100 mg
31087932 5 g
31087174 250 mg
31084624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31089976 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13439025g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
CAS 132213-07-1
Formule moléculaire C8H8N2O
Numéro MDL MFCD07368521
Quantité 25 g
SMILES N1=C2[N](C=C1)C=C(C=C2)CO
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Pourcentage de pureté 97%