Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10730154
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10730154 1 g -
10269562 250 mg -
10401934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10730154 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33109DA
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 132213-07-1
Formule moléculaire C8H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 148.165
Clé InChI IEOADZOTWIMSMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine-6-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl-methanol, imidazo 1,2-a pyridin-6-yl methanol, acmc-209zmz, imidazo 1,2-a pyridin-6yl methanol, 6-hydroxymethyl imidazo 1,2-a pyridin, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridin-6-ylmethan-1-ol
CID PubChem 7060530
Nom IUPAC imidazo[1,2-a]pyridine-6-ylméthanol
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1, 2-a]pyridin-6-ylmethanol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté 97%