Learn More
Acide imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10776735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10776735 250 mg 250mg
10600454 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776735 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31351CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 64951-08-2
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD03419462
Clé InChI WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, technical grade
CID PubChem 2062168
Nom IUPAC acide imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium imidazo[1, 2-a]pyridine-2-carboxylate 0.5 hydrate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.14
Pourcentage de pureté 97%