Learn More
Acide imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10187692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10187692 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10626593 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10187692 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC25401CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 6200-60-8
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD01720458
Clé InChI DOGXPDFZEQXZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, pubchem19678, wln: t56 an dnj bvq, 3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid
CID PubChem 73142
Nom IUPAC imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CN12
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%