Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 6200-60-8 |
| Formule moléculaire | C8H6N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD01720458 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | O=C(C1=CN=C2C=CC=CN21)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |