Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbalaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10691845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10691845 1 g Flacon en verre ambré 1g
10391273 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10691845 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33104DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 116355-16-9
Formule moléculaire C8H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 146.149
Numéro MDL MFCD07772808
Clé InChI VDWYLKPRUHCLAW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxaldehyde, 6-formylimidazo 1,2-a pyridine, pubchem23883, acmc-20a31e, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbaldehyde, 6-imidazo 1,2-a-pyridinecarbaldehyde, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbaldehyde
CID PubChem 7164582
Nom IUPAC Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 146.15
Pourcentage de pureté 95%