Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-chlorhydrate de chlorure de carbonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418995 250 mg 250mg
15408995 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35174.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 859833-15-1 | C8H6Cl2N2O | 217.049 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 859833-15-1
Formule moléculaire C8H6Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 217.049
Numéro MDL MFCD07772809
Clé InChI LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 18525720
Nom IUPAC Imidazo[1,2-a]pyridine-6-chlorure de carbonyle ; chlorhydrate
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
Point de fusion 248°C to 250°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 217.06
Pourcentage de pureté 95%