Learn More
Chlorhydrate de chlorure d’imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonyle , Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10740524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10740524 1 g Flacon en verre ambré 1g
10279322 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10740524 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33152DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 859833-15-1
Formule moléculaire C8H6Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 217.049
Numéro MDL MFCD07772809
Clé InChI LHLAJCRPSZDOFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonylchloride, hydrochloride 1:1, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride, chloride, imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 18525720
Nom IUPAC Imidazo[1,2-a]pyridine-6-chlorure de carbonyle ; chlorhydrate
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C(=O)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carbonyl chloride hydrochloride
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Yes
Quantité 1 g
Poids de la formule 217.05
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique