Learn More
Acide imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylique, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10107842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10107842 250 mg 250mg
10331233 1 g -
10092254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10107842 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33101CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 139022-25-6
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD07021498
Clé InChI ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
CID PubChem 7075376
Nom IUPAC acide imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 97%