Learn More
Acide imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15425927 1 g 1g
15435927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33128.03
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 139022-25-6 | C8H6N2O2 | 162.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139022-25-6
Formule moléculaire C8H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.15
Numéro MDL MFCD07021498
Clé InChI ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid
CID PubChem 7075376
Nom IUPAC imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Point de fusion 244°C to 247°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 95%