Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid |
| CAS | 139022-25-6 |
| Formule moléculaire | C8H6N2O2 |
| Numéro MDL | MFCD07021498 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=C(C1=CN2C(C=C1)=NC=C2)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |