Learn More
Acide imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylique, TRC
Code produit 30396544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396544 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396544 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI387580100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Formule moléculaire C8 H6 N2 O2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccn2c1
Nom IUPAC acide imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 162.145
Poids de la formule 162.043