Learn More
Chlorhydrate d’acide imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15204298 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15204298 1 g 1g
15214298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15204298 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453360010
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1423031-35-9 | C8H6N2O2·ClH | 198.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1423031-35-9
Formule moléculaire C8H6N2O2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 198.61
Clé InChI OQGRMPZJJDBYBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 1:x
CID PubChem 71756722
Nom IUPAC Acide imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylique ; Chlorhydrate
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Point de fusion 295.0°C to 298.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 198.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.