Learn More
Chlorhydrate d’acide imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15214298 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15214298 5 g 5g
15204298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15214298 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453360050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1423031-35-9 | C8H6N2O2·ClH | 198.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1423031-35-9
Formule moléculaire C8H6N2O2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 198.61
Clé InChI OQGRMPZJJDBYBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 1:x
CID PubChem 71756722
Nom IUPAC Acide imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylique ; Chlorhydrate
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)O.Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Point de fusion 295.0°C to 298.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Quantité 5 g
Poids de la formule 198.61
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.