Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11916691 25 g 25g
11906691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439940250
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 274-76-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274-76-0
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00005553
Clé InChI UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine, unii-g18zbv2hxa, 1h-imidazo 1,2-a pyridine, g18zbv2hxa, pyrimidazole, 1-azaindolizine, 1,3a-diazaindene, pubchem17181, imidazo l,2-a pyridine
CID PubChem 78960
Nom IUPAC imidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CN2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1, 2-a]pyridine
Couleur Blanc
Point d’ébullition 97°C to 98°C
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre