Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Code produit 30402707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402707 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI3874501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-a]pyridine
CAS 274-76-0
Formule moléculaire C7H6N2
Quantité 1 g
Synonyme 1,3a-Diazaindene, 1-Azaindolizine, Pyridino[1',2':1,2]glyoxaline, Pyrimidazole
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2/c1-2-5-9-6-4-8-7(9)3-1/h1-6H
SMILES c1ccn2ccnc2c1
Nom IUPAC imidazo[1,2-a]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Poids de la formule 118.0531