Learn More
Imidazo[1,2-b]pyridazine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15395028 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15395028 1 g 1g
15305038 5 g 5g
15315038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15395028 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455660010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 766-55-2
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Clé InChI VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
CID PubChem 136599
Nom IUPAC imidazo[1,2-b]pyridazine
SMILES C1=CC2=NC=CN2N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-b]pyridazine
Point de fusion 54.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazo[1,2-b]pyridazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement