Learn More
Imidazo[1,2-b]pyridazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427908 5 g 5g
15437908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427908 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61377.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 766-55-2 | C6H5N3 | 119.127 g/mol
Imidazo[1,2-b]pyridazine is used as an intermediate of cefozopran, building block and in fused ring systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’imidazo[1,2-b]pyridazine est utilisée comme intermédiaire du céfozopran, comme bloc de construction et dans les systèmes cycliques condensés.
Solubilité
Soluble dans le diméthylformamide.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 766-55-2
Formule moléculaire C6H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 119.127
Numéro MDL MFCD07782103
Clé InChI VTVRXITWWZGKHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-b pyridazine, imidazol 1,2-b pyridazine, imdazo1,2-bpyridazine, pubchem11271, acmc-1bczx, imidazo 2,1-f pyridazine, 1,5-diazaindolizine, ksc258e5b, 1,3a,4-triazaindene
CID PubChem 136599
Nom IUPAC imidazo[1,2-b]pyridazine
SMILES C1=CC2=NC=CN2N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[1,2-b]pyridazine
Point de fusion 54°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylformamide.
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98%