Learn More
Acide imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10770914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10770914 250 mg -
10005732 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10770914 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32501CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 53572-98-8
Formule moléculaire C6H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.17
Numéro MDL MFCD03419463
Clé InChI BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylic acid, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylic acid
CID PubChem 2759354
Nom IUPAC Acide imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylique
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 168.18
Pourcentage de pureté 97%