Learn More
Imidazo[2,1-b]thiazole-6-carbalaldéhyde, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10538063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10538063 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10548063 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10538063 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32504CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 120107-61-1
Formule moléculaire C6H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 152.171
Clé InChI VYBDPAAWKNKEKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 2,1-b thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehyde, acmc-20moqu, imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carbaldehyde, imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxaldehyde, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxaldehydeimidazo
CID PubChem 4961258
Nom IUPAC imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carbaldéhyde
SMILES C1=CSC2=NC(=CN21)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazo[2, 1-b]thiazole-6-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152.18
Pourcentage de pureté 97%