Learn More
Acide imidazol-1-yl-acétique, TRC
Code produit 30396230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI3856001G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazol-1-yl-acetic Acid
CAS 22884-10-2
Formule moléculaire C5 H6 N2 O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic Acid, Imidazole-1-acetic acid (6CI,7CI,8CI), (1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, 2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid, Imidazol-1-ylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)Cn1ccnc1
Nom IUPAC Acide 2-imidazol-1-ylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Poids de la formule 126.0429