Learn More
Thermo Scientific Chemicals Imidazole, 0,5 solution tampon M, pH 7,0
Code produit 15494929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100mL
250mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494929 100mL 100mL
15404939 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494929 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62593.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68,079
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Concentration Solution tampon 0,5M
pH 7,0
Forme physique Liquide
Quantité 100mL