Learn More
Imidazole-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343297 5 g 5g
11353297 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11343297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13883.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
Imidazole-2-carboxaldehyde is a novel protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an important application to treat type-2 diabetes. It is used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids beta-alanine and 2-aminobenzoic acid. It is also involved in the study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’imidazole-2-carboxaldéhyde est un nouvel inhibiteur de la protéine tyrosine phosphatase B1 (PTP1B) avec une application importante pour traiter le diabète de type 2. Il est utilisé dans la préparation de ligands contenant du carboxylate à base de Schiff tridenté en faisant l’objet d’une réaction de condensation avec les acides aminés bêta-alanine et l’acide 2-aminobenzoïque. Il participe également à l’étude de l’allylation dirigée par l’imidazole des aldimines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10111-08-7
Formule moléculaire C4H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL MFCD00003544
Clé InChI XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
CID PubChem 24955
Nom IUPAC 1H-imidazole-2-carbalaldéhyde
SMILES O=CC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole-2-carboxaldehyde
Point de fusion ∽205°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 4371302
Sensibilité Air sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 96.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole-2-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-2-carboxaldehyde