Learn More
Imidazole-2-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10577624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10577624 1 g 1g
10745125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10577624 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 10111-08-7 | C4H4N2O | 96.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10111-08-7
Formule moléculaire C4H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 96.09
Numéro MDL MFCD00003544
Clé InChI XYHKNCXZYYTLRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole-2-carboxaldehyde, 2-formylimidazole, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, imidazole-2-carbaldehyde, 2-imidazolecarboxaldehyde, imidazole-2-aldehyde, 1h-imidazolecarboxaldehyde, 2-formyl imidazole, imidazol-2-carbaldehyde, 2-formyl-1h-imidazole
CID PubChem 24955
Nom IUPAC 1H-imidazole-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole-2-carboxaldehyde
Point de fusion 209°C
Point d’ébullition 80°C (0.1 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 96.09
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole-2-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.