Learn More
Imidazole-4-monochlorhydrate d’acide acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490647 1 g 1g
11400657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22473.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3251-69-2 | C5H7ClN2O2 | 162.57 g/mol
A GABAc antagonistImidazole-4-acetic acid monohydrochloride is used in the preparation of imidazolyl-polyethylenimine modified nanoparticles. It is also used to prepare pyridyl and imidazoyl functionalized carboproteins and potential metal ion chelators. Further, it acts as an imidazole derivative with potential antituberculousis properties. In addition to this, it is used in the generation of acyl guanidine inhibitors of beta-secretas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Monochlorhydrate d’acide antagoniste imidazole-4-acétique GABA-c : pour la préparation de nanoparticules modifiées d’imidazolyl-polyéthylénimine. Sert à préparer les carboprotéines fonctionnalisées pyridyl et imidazoyl et les chélateurs potentiels d’ions métalliques. Agit comme dérivé de l’imidazole avec des propriétés antituberculeuses potentielles. Aussi utilisé dans la production d’inhibiteurs d’acyl-guanidines de bêta-secrétase.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3251-69-2
Formule moléculaire C5H7ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.57
Numéro MDL MFCD00012698
Clé InChI MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-imidazoleacetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-5-yl acetic acid hydrochloride, imidazole-4-acetic acid hydrochloride, 2-1h-imidazol-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-imidazoleacetic acid hcl, imidazoleacetic acid hydrochloride, unii-et7a74roao, 4-imidazoleaceticacidhydrochloride, i4aa, et7a74roao
CID PubChem 145685
Nom IUPAC hydrogen 2-(1H-imidazol-5-yl)acetic acid chloride
SMILES Cl.OC(=O)CC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole-4-acetic acid monohydrochloride
Point de fusion 221°C to 224°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 3701591
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 162.58
Pourcentage de pureté 97%