Learn More
Imidazole-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496017
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11496017 1 g 1g
11406027 5 g 5g
11416027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25050.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3034-50-2 | C4H4N2O | 96.089 g/mol
Imidazole-4-carboxaldehyde is a 4-formyl derivative of imidazole used in the preparation of C17,20-lyase inhibitor for the treatment of androgen-dependent prostate cancer. It is also used in the synthesis of other biologically active compounds such as antimalarial drugs, fabrication of colorimetric chemosensor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’imidazole-4-carboxaldéhyde est un dérivé 4-formyle de l’imidazole utilisé dans la préparation de l’inhibiteur de la C17,20-lyase pour le traitement du cancer de la prostate dépendant des androgènes. Il est également utilisé dans la synthèse d’autres composés biologiquement actifs tels que les médicaments antipaludiques, la fabrication de chimiosenseurs colorimétriques.
Solubilité
Soluble dans le DMSO, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-50-2
Formule moléculaire C4H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 96.089
Numéro MDL MFCD00173726
Clé InChI ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-imidazole-4-carbaldehyde, imidazole-4-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, imidazole-4-carboxaldehyde, 4-imidazolecarboxaldehyde, 4-formylimidazole, 4 5-imidazolecarboxaldehyde, 3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-formyl-1h-imidazole, imidazole-5-carbaldehyde
CID PubChem 76428
Nom IUPAC 1H-imidazole-5-carbalaldéhyde
SMILES C1=C(NC=N1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole-4-carboxaldehyde
Point de fusion 174°C to 177°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,methanol.
Poids de la formule 96.09
Pourcentage de pureté 97%