Learn More
Acide imidazole-4-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15493408
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15493408
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H56862.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1072-84-0 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1072-84-0
Formule moléculaire C4H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Numéro MDL MFCD00082203
Clé InChI NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-imidazolecarboxylic acid, imidazole-4-carboxylic acid, 3h-imidazole-4-carboxylic acid, 4-carboxyimidazole, unii-ae82z8u4gj, imidazole-5-carboxylic acid, 4-imidazole carboxylic acid, ae82z8u4gj, 4 5-imidazolecarboxylic acid
CID PubChem 14080
Nom IUPAC 1H-imidazole-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole-4-carboxylic acid
Point de fusion 294°C to 295°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 112.09
Pourcentage de pureté 98%