Learn More
Chlorure dʼimidazole-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15460878
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15460878 1 g 1g
15470878 5 g 5g
15480878 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15460878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54642.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 58767-51-4 | C3H3ClN2O2S | 166.579 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. 
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides. Hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58767-51-4
Formule moléculaire C3H3ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 166.579
Numéro MDL MFCD08687938
Clé InChI MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-imidazole-4-sulfonyl chloride, 4-chlorosulfonylimidazole, imidazole-4-sulfonyl chloride, pubchem19106, imidazole-4-sulfonylchloride, imidazole-4-sulphonyl chloride, imidazole-4-sul-fonyl chloride, 1-h-imidazole-4-sulphonyl chloride
CID PubChem 18961164
Nom IUPAC chlorure de 1H-imidazole-5-sulfonyle
SMILES C1=C(NC=N1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole-4-sulfonyl chloride
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 165.96
Pourcentage de pureté 97%