Learn More
Imidazole, >98,5 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895158 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895158 100 g Flacon en plastique 100g
15805168 500 g Flacon en plastique 500g
15815308 1 kg Flacon en plastique 1kg
15825308 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15895158 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J17525.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.70€
    62.65€ / 100g
    Économisez 14.05€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Nom IUPAC 1 H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
Point de fusion 88°C to 92°C
Densité 1.03
Point d’ébullition 256°C
Point d’éclair 145°C
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 103853
Gravité spécifique 1.03
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Ultrapure
Forme physique Flocons/Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole, Ultrapure, Thermo Scientific
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Imidazole