Learn More
Imidazole, ≥ 99 %, réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
Code produit 11496561 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11496561 100 g
11476561 5 g
11486561 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496561 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219482980
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 100 g
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif de biologie moléculaire
Forme physique Plein