Learn More
Imidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10284730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
2kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10284730 100 g Bouteille en verre 100g
10686312 5 g Flacon en verre 5g
10696502 500 g Bouteille en verre 500g
10676122 2 kg Bouteille en verre 2kg
11976251 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10284730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122021000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.20€
    38.65€ / 100g
    Économisez 6.55€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Imidazole, > -98,5%, C3H4N2, numéro CAS 288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiène, 1,3-diazole, glyoxaline, glyoxaline, imidazol, imidazole, iminazole, imutex, miazole, pyrro b Monazole, 500 g, 99 %, 23, 45, 255,0°C à 256,0°C, CHEBI:16069, blanc à jaune, 01,492 ; 02,220, 145°C, 68,08
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyoxaline, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiène, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI : 16069
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Imidazole
Point de fusion 86.0°C à 90.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 255.0°C à 256.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 100 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492 ; 02,220
Merck Index 15, 4953
Poids de la formule 68.08
Tension de vapeur 0.003 mbar à 20°C
Pourcentage de pureté ≥ 98.5 %
Forme physique Paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.