Learn More
Imidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10686312 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Unit Size:
100g
10kg
2kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10686312 5 g Flacon en verre 5g
10284730 100 g Bouteille en verre 100g
10696502 500 g Bouteille en verre 500g
10676122 2 kg Bouteille en verre 2kg
11976251 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10686312 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 122020050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Imidazole, > -98,5%, C3H4N2, numéro CAS 288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiène, 1,3-diazole, glyoxaline, glyoxaline, imidazol, imidazole, iminazole, imutex, miazole, pyrro b Monazole, 500 g, 99 %, 23, 45, 255,0°C à 256,0°C, CHEBI:16069, blanc à jaune, 01,492 ; 02,220, 145°C, 68,08
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Imidazole
Point de fusion 86.0°C to 90.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 255.0°C to 256.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Merck Index 15, 4953
Informations sur la solubilité Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 68.08
Tension de vapeur 0.003mbar at 20°C
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Paillettes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Imidazole
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.