Learn More
Imidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453913
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453913 2500 g 2500g
11439562 100 g 100g
11449562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453913 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10221.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.60€
    276.65€ / 2500g
    Économisez 59.95€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Imidazole is used as a buffer in the range of pH 6.2-7.8. It is also an histamine antagonist. It acts as a chelator and forms complexes with various divalent cations. It is used as a corrosion inhibitor on certain transition metals such as copper. Its derivatives, like polybenzimidazole (PBI), act as fire retardants. It finds application in photography and electronics. Imidazole salts are used as ionic liquids and precursors to stable carbenes. Imidazole derivatives like ketoconazole, miconazole and clotrimazole are involved in the treatment of various systemic fungal infections. It is a part of the theophylline molecule, present in tea leaves and coffee beans, which stimulates the central nervous system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’imidazole est utilisé comme tampon dans la plage de pH 6,2-7,8. Il s’agit également d’un antagoniste de l’histamine. Il agit comme agent chélateur et forme des complexes avec divers cations bivalents. Il est utilisé comme inhibiteur de la corrosion pour certains métaux de transition tel que le cuivre. Ses dérivés, comme le polybenzimidazole (PBI), agissent comme des agents ignifuges. Il a diverses applications en photographie et en électronique. Les sels d’imidazole sont utilisés comme liquides ioniques et précurseurs des carbènes stables. Les dérivés d’imidazole comme le kétoconazole, le miconazole et le clotrimazole sont impliqués dans le traitement de diverses infections fongiques systémiques. C’est un constituant de la théophylline, une molécule présente dans les feuilles de thé et les grains de café, qui stimule le système nerveux central.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’éther, l’acétone, le chloroforme, la pyridine et le méthanol. Légèrement miscible avec le benzène et l’éther de pétrole.
Remarques
Incompatible avec les acides, les anhydrides d’acides et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
Point de fusion 88°C to 92°C
Densité 1.03
Point d’ébullition 256°C
Point d’éclair 145°C (293°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 103853
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,4912
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether,acetone,chloroform,pyridine and methanol. Slightly miscible with benzene and petroleum ether.
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Crystals, Flakes or Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Imidazole