Learn More
Imidazole, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10775925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10775925 100 g Flacon en plastique 100g
10493454 500 g Flacon en plastique 500g
10557244 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10775925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.70€
    60.65€ / 100g
    Économisez 6.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 288-32-4 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 86.0°C to 90.0°C
Couleur Blanc à jaune
pH 9.5 to 11.0 (at 5% 25°C)
Point d’ébullition 255.0°C to 256.0°C
Point d’éclair 145°C
Résidus d’allumage 0.1% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15, 4953
Informations sur la solubilité Solubility in water: 633g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol,ether,chloroform,slightly soluble in benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Cristaux ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.