Learn More
Solution tampon d’imidazole pH 7,3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12910724 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12910724 1 000 ml 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12910724 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur SOL 077 1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    140.00€
    129.92€ / 1000mL
    Économisez 10.08€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon
pH 7,3
Forme physique Liquide
Quantité 1 000 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole, Buffer solution pH 7.3. European Pharmacopoeia Ref: 4004500
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: imidazole, hydrochloric acid