Spécification
| Point de fusion | 86 °C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| pH | 10.5 |
| Point d’ébullition | °255C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 68,08g/mol |
| Tension de vapeur | 0,003 mbar à 20 °C |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Imidazole
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.