Learn More
Imidazole (biologie moléculaire), Fisher BioReagents™,50 g
Code produit 10522765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10522765 50g Flacon poly 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10522765 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP30550
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Agent de tampon couramment utilisé
L’imidazole est un excellent tampon biologique avec une gamme de pH utilisable de 6,2 à 7,8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
CAS 288-32-4
Absorbance 0,01 max (solution 0,1M) à 260 nm
Point de fusion 86 °C
Couleur Blanc à jaune
pH 10.5
Point d’ébullition °255C
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Conditionnement Flacon poly
Formule moléculaire C3H4N2
Formule linéaire HNCH:CHN:CH
Numéro MDL MFCD00005183
Quantité 50g
Merck Index 15, 4953
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Poids de la formule 68.08
Tension de vapeur 0,003 mbar à 20 °C
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.