Learn More
Imidazole, qualité biologie moléculaire, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418649 25 g 25g
15428649 50 g 50g
15438649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418649 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67132.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
Point de fusion 90°C
Couleur Blanc
Densité 1.03g/mL
Point d’ébullition 256°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 103853
Merck Index 144,912
Nom IUPAC 1H-imidazole
Poids de la formule 68.08
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Poudre