Learn More
Imidazole, MP Biomedicals™
Code produit 11358859 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11358859 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11358859 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02102033.1
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Excellent pour une utilisation en tant que tampon dans une plage de pH de 6,2 à –7,8. Imidazole, MP Biomedicals est un chélateur pour la liaison de divers cations divalents. Il s'agit d'un cycle plan à 5 chaînons, hautement polaire et de nature amphotère.
L'imidazole peut être utilisé pour l'élution des protéines contenant de l'histidine à partir de résines à cations divalents et peut également être utilisé dans la coloration inverse des gels SDS-PAGE pour la détection des protéines. L'imidazole est utilisé pour éluer les protéines marquées liées aux ions Ni fixés à la surface des billes dans la colonne de chromatographie. Les imidazoles de synthèse sont présents dans de nombreux fongicides et médicaments antifongiques, antiprotozoaires et antihypertenseurs.
Spécification
CAS 288-32-4
Point de fusion 86 °C à 94 °C
Densité 500 –600 kg/m3 (masse volumique apparente) (litt.)
pH ≥7 (solution aqueuse à 1 %)
Point d’ébullition 268 °C (littérature)
Formule moléculaire C3H4N2
Numéro MDL MFCD00005183
Quantité 100 g
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
Informations sur la solubilité Librement soluble dans l’eau, l’alcool, l’ehter, le chloroforme, la pyridine ; légèrement soluble dans le benzène ; très peu soluble dans l’éther pétrolier.
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Poids de la formule 68.1
Tension de vapeur 0,003 hPa à 20 °C (litt.)
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Poudre cristalline