Learn More
Imidazole poudre cristalline, blanc légèrement cassé, MP Biomedicals
Code produit 11378859 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378859 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11378859 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210203301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    396.00€
    376.95€ / 1kg
    Économisez 19.05€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
High-purity reagent used for the elution of histidine-tagged proteins and preparation of laboratory buffers.
Specifications
Nom chimique ou matériau Imidazole
CAS 288-32-4
Couleur Blanc
Densité 500 - 600 kg/m3 (densité en vraque)
Formule moléculaire C3H4N2
Numéro MDL MFCD00005183
Quantité 1 kg
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
Nom IUPAC 1H-imidazole
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Poids de la formule 68.1
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Imidazole
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Imidazole