Learn More
Imidazolidinyl urea, MedChemExpress
Description
Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Imidazolidinyl urea |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 39236-46-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H16N8O8 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (257.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC(C(N1)=O)N(CO)C1=O)NCNC(NC(C(N2)=O)N(CO)C2=O)=O |
| Afficher plus |