Learn More
Imidazolidinylurée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477218 100 g 100g
15467218 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60729.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39236-46-9 | C11H16N8O8 | 388.297 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39236-46-9
Formule moléculaire C11H16N8O8
Poids moléculaire (g/mol) 388.297
Numéro MDL MFCD00038890
Clé InChI ZCTXEAQXZGPWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazolidinyl urea, imidurea, germall 115, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, imidazolinidyl urea, imidurea nf, methanebis n,n'-5-ureido-2,4-diketotetrahydroimidazole-n,n-dimethylol, n,n-methylenebis n'-1-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea, 1,1'-methylenebis 3-3-hydroxymethyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl urea
CID PubChem 38258
ChEBI CHEBI:51805
Nom IUPAC Urée 1-[3-(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]-3-[[[3-(hydroxyméthyl)-2,5-dioxoimidazolidine-4-yl]carbamoylamino]méthyl]
SMILES C(NC(=O)NC1C(=O)NC(=O)N1CO)NC(=O)NC2C(=O)NC(=O)N2CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazolidinyl urea
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 388.3