Learn More
Bismaléimide étendu à l’imide, gel, BMI-3000, Thermo Scientific™
Code produit 15482707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482707 100 g 100g
15472707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046532.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 921213-77-6
Spécification
Nom chimique ou matériau Imide-extended bismaleimide, gel, BMI-3000
Couleur Ambré
Forme physique Gel
Quantité 100 g